1-Boc-5-chloroindole-3-boronic acid pinacol ester 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 5-chloro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-1-carboxylate
OR360719-250MG
APOSOR360719-250MGEA 72.5 EUR InStock
APOSOR360719-250MG
1-Boc-5-chloroindole-3-boronic acid pinacol ester 95+%
1-Boc-5-chloroindole-3-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₉H₂₅BClNO₄
MW: 377,6701 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15143612
Numéro CAS: 1218790-30-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité