Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Carboxy-2-methylphenylboronic acid 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Borono-4-methylbenzoic acid

OR360884-250MG
APOSOR360884-250MGEA 108 EUR InStock
APOSOR360884-250MG
5-Carboxy-2-methylphenylboronic acid 97%
5-Carboxy-2-methylphenylboronic acid


Formule: C₈H₉BO₄
MW: 179,966 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061639
Numéro CAS: 170230-88-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité