2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,1,3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid hydrazide, Benzofurazan-5-carboxylic acid hydrazide
OR3609-1G
APOSOR3609-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR3609-1G
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbohydrazide
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbohydrazide
Formule: C₇H₆N₄O₂
MW: 178,148 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00276976
Numéro CAS: 175203-93-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité