2,3-Dihydrobenzofuran-7-boronic acid, pinacol ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2,3-Dihydrobenzofuran-7-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR361126-250MG
APOSOR361126-250MGEA 77 EUR InStock
APOSOR361126-250MG
2,3-Dihydrobenzofuran-7-boronic acid, pinacol ester 98%
2,3-Dihydrobenzofuran-7-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₉BO₃
MW: 246,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109314
Numéro CAS: 934586-50-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité