4-(2-Hydroxyethyl)phenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (4-(2-Hydroxyethyl)phenyl)boronic acid
OR361251-250MG
APOSOR361251-250MGEA 43.5 EUR InStock
APOSOR361251-250MG
4-(2-Hydroxyethyl)phenylboronic acid 97%
4-(2-Hydroxyethyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₃
MW: 165,982 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095135
Numéro CAS: 137756-89-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité