4-(4'-Methoxybenzyloxy)phenylboronic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (4-((4-Methoxybenzyl)oxy)phenyl)boronic acid
OR361323-5G
APOSOR361323-5GEA 169 EUR InStock
APOSOR361323-5G
4-(4'-Methoxybenzyloxy)phenylboronic acid 96%
4-(4'-Methoxybenzyloxy)phenylboronic acid
Formule: C₁₄H₁₅BO₄
MW: 258,0800 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09038417
Numéro CAS: 156635-90-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité