3-(2-Methoxy-2-oxoethyl)phenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (3-(2-Methoxy-2-oxoethyl)phenyl)boronic acid
OR361388-250MG
APOSOR361388-250MGEA 55.1 EUR InStock
APOSOR361388-250MG
3-(2-Methoxy-2-oxoethyl)phenylboronic acid 97%
3-(2-Methoxy-2-oxoethyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BO₄
MW: 193,992 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425946
Numéro CAS: 643094-11-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité