2,2'-(2,7-Pyrènediyl)bis(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane)
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Pyrene-2,7-diboronic acid, pinacol ester
OR361570-1G
APOSOR361570-1GEA 179 EUR InStock
APOSOR361570-1G
2,2'-(2,7-Pyrènediyl)bis(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane)
2,2'-(2,7-Pyrènediyl)bis(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane)
Formule: C₂₈H₃₂B₂O₄
MW: 454,18 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD15143601
Numéro CAS: 688756-58-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité