1-(3-Pyridylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-((4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl)methyl)pyridine
OR361579-250MG
APOSOR361579-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR361579-250MG
1-(3-Pyridylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-(3-Pyridylmethyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₀BN₃O₂
MW: 285,16 g/mol
Point de fusion: 102…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08706029
Numéro CAS: 864754-21-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité