N-Methylpentan-2-amine hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR361721-500MG
APOSOR361721-500MGEA 342 EUR InStock
APOSOR361721-500MG
N-Methylpentan-2-amine hydrochloride ≥98%
N-Methylpentan-2-amine hydrochloride
Formule: C₆H₁₅N·ClH
MW: 137,651 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11099634
Numéro CAS: 130985-80-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité