N,2-Dimethylbutan-1-amine hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl(2-methylbutyl)amine hydrochloride
OR361722-100MG
APOSOR361722-100MGEA 56.7 EUR InStock
APOSOR361722-100MG
N,2-Dimethylbutan-1-amine hydrochloride ≥98%
N,2-Dimethylbutan-1-amine hydrochloride
Formule: C₆H₁₅N·ClH
MW: 137,651 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18483183
Numéro CAS: 130985-79-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité