(5R)-tert-Butyl 3-bromo-5-methylpiperidine-1-carboxylate ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR361727-100MG
APOSOR361727-100MGEA 1540 EUR InStock
APOSOR361727-100MG
(5R)-tert-Butyl 3-bromo-5-methylpiperidine-1-carboxylate ≥98%
(5R)-tert-Butyl 3-bromo-5-methylpiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₀BrNO₂
MW: 278.186 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30728490
Numéro CAS: 2096990-27-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité