2-(2-Amino-3-methylphenyl)propan-2-ol ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR361739-100MG
APOSOR361739-100MGEA 556 EUR InStock
APOSOR361739-100MG
2-(2-Amino-3-methylphenyl)propan-2-ol ≥98%
2-(2-Amino-3-methylphenyl)propan-2-ol
Formule: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,232 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20695378
Numéro CAS: 59689-18-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité