2-Amino-6-bromo-3-methylquinoline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3650-1G
APOSOR3650-1GEA 725 EUR InStock
APOSOR3650-1G
2-Amino-6-bromo-3-methylquinoline
2-Amino-6-bromo-3-methylquinoline
Formule: C₁₀H₉BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 203506-01-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité