7-Chloro-1H-indazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 7-Chloroindazole
OR3680-250MG
APOSOR3680-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3680-250MG
7-Chloro-1H-indazole
7-Chloro-1H-indazole
Formule: C₇H₅ClN₂
MW: 152,5810 g/mol
Point de fusion: 135…137 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368214
Numéro CAS: 37435-12-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité