5-Chloro-2-pyridinethiol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR3682-250MG
APOSOR3682-250MGEA 24.8 EUR InStock
APOSOR3682-250MG
5-Chloro-2-pyridinethiol 95%
5-Chloro-2-pyridinethiol
Formule: C₅H₄ClNS
Point de fusion: 195…198 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00661468
Numéro CAS: 40771-41-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité