5-Methoxyquinoline-7-carbonitrile ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR370023-100MG
APOSOR370023-100MGEA 351 EUR InStock
APOSOR370023-100MG
5-Methoxyquinoline-7-carbonitrile ≥98%
5-Methoxyquinoline-7-carbonitrile
Formule: C₁₁H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11878501
Numéro CAS: 1378483-74-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité