4-(2-(Hydroxymethyl)phenyl)-1-methyl-3-phenylpiperidin-4-ol ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR370047-100MG
APOSOR370047-100MGEA 789 EUR InStock
APOSOR370047-100MG
4-(2-(Hydroxymethyl)phenyl)-1-methyl-3-phenylpiperidin-4-ol ≥98%
4-(2-(Hydroxymethyl)phenyl)-1-methyl-3-phenylpiperidin-4-ol
Formule: C₁₉H₂₃NO₂
MW: 297,391 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18207051
Numéro CAS: 218288-32-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité