3-(Phenylimino)pentane-2,4-dione ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR370053-1G
APOSOR370053-1GEA 300 EUR InStock
APOSOR370053-1G
3-(Phenylimino)pentane-2,4-dione ≥98%
3-(Phenylimino)pentane-2,4-dione
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,211 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18642735
Numéro CAS: 83325-65-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité