5-Acetyl-5-azaspiro[2.4]heptan-7-one ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR370054-100MG
APOSOR370054-100MGEA 910 EUR InStock
APOSOR370054-100MG
5-Acetyl-5-azaspiro[2.4]heptan-7-one ≥98%
5-Acetyl-5-azaspiro[2.4]heptan-7-one
Formule: C₈H₁₁NO₂
MW: 153,178 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18642737
Numéro CAS: 400841-12-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité