2,3-Dichloro-N-(pyridin-3-ylmethyl)benzamide ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR370076-1G
APOSOR370076-1GEA 545 EUR InStock
APOSOR370076-1G
2,3-Dichloro-N-(pyridin-3-ylmethyl)benzamide ≥98%
2,3-Dichloro-N-(pyridin-3-ylmethyl)benzamide
Formule: C₁₃H₁₀Cl₂N₂O
MW: 281,137 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02641047
Numéro CAS: 425685-04-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité