3-Iodo-2-methylquinolin-4-ol ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR370083-1G
APOSOR370083-1GEA 1640 EUR InStock
APOSOR370083-1G
3-Iodo-2-methylquinolin-4-ol ≥98%
3-Iodo-2-methylquinolin-4-ol
Formule: C₁₀H₈INO
MW: 285,081 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24368411
Numéro CAS: 64965-49-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité