1-((Trimethylsilyl)ethynyl)cyclopropane-1-carboxylic acid ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR370086-1G
APOSOR370086-1GEA 302 EUR InStock
APOSOR370086-1G
1-((Trimethylsilyl)ethynyl)cyclopropane-1-carboxylic acid ≥98%
1-((Trimethylsilyl)ethynyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₄O₂Si
MW: 182,292 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20660917
Numéro CAS: 1268810-07-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité