3-(7-Bromo-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)propanoic acid ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR370088-1G
APOSOR370088-1GEA 910 EUR InStock
APOSOR370088-1G
3-(7-Bromo-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)propanoic acid ≥98%
3-(7-Bromo-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl)propanoic acid
Formule: C₁₁H₁₁BrO₃
MW: 271,107 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29053188
Numéro CAS: 196597-68-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité