5-Bromo-2-chloro-4-(dimethylamino)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3707-1G
APOSOR3707-1GEA 46.4 EUR InStock
APOSOR3707-1G
5-Bromo-2-chloro-4-(dimethylamino)pyrimidine
5-Bromo-2-chloro-4-(dimethylamino)pyrimidine
Formule: C₆H₇BrClN₃
Point de fusion: 62…64 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 57054-86-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité