3-Amino-2-bromo-5-chloropyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-5-chloro-3-pyridylamine
OR3720-1G
APOSOR3720-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3720-1G
3-Amino-2-bromo-5-chloropyridine 97%
3-Amino-2-bromo-5-chloropyridine
Formule: C₅H₄BrClN₂
MW: 207,46 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368976
Numéro CAS: 90902-83-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité