4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Methylsulphonyl)benzeneboronic acid, 4-(Methanesulphonyl)phenylboronic acid
OR3734-1G
APOSOR3734-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3734-1G
4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid
4-(Methylsulphonyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₉BO₄S
MW: 200,02 g/mol
Point de fusion: 289…293 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01630820
Numéro CAS: 149104-88-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité