5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Nitrothiophene-2-carboxylic acid
OR3736-1G
APOSOR3736-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR3736-1G
5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid
5-Nitro-2-thiophenecarboxylic acid
Formule: C₅H₃NO₄S
MW: 173,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159552
Numéro CAS: 6317-37-9
EINECS: 228-654-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité