1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: [1-(Thiomethyl)cycloprop-1-yl]acetic acid, 2-(1-(Mercaptomethyl)cyclopropyl)acetic acid
OR3739-1G
APOSOR3739-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3739-1G
1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic acid 97%
1-(Mercaptomethyl)cyclopropaneacetic acid
Formule: C₆H₁₀O₂S
MW: 146,20 g/mol
Point de fusion: 42…46 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411600
Numéro CAS: 162515-68-6
EINECS: 420-240-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité