5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3810-1G
APOSOR3810-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3810-1G
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid 98%
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine-4-carboxylic acid
Formule: C₆H₅ClN₂O₂S
MW: 204,6300 g/mol
Point de fusion: 204…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173907
Numéro CAS: 61727-33-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité