Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromobenzonitrile 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR3827-100G
APOSOR3827-100GEA 126 EUR InStock
APOSOR3827-100G
2-Bromobenzonitrile 98%
2-Bromobenzonitrile


Formule: C₇H₄BrN
Point d'ébullition: 251…253 °C
Point de fusion: 53…56 °C
Densité: 1.496 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001772
Numéro CAS: 2042-37-7
EINECS: 218-045-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité