2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3870-250G
APOSOR3870-250GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR3870-250G
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
2,5-Di-tert-butylhydroquinone
Formule: C₁₄H₂₂O₂
Point de fusion: 217…219 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008825
Numéro CAS: 88-58-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité