Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzyl-3-oxopiperazine-1-carboxylate

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Benzyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate, 3-Oxopiperazine-1-carboxylic Acid Benzyl Ester, 1-Carbobenzoxy-3-oxopiperazine, 1-Cbz-3-oxopiperazine

OR3902-1G
APOSOR3902-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3902-1G
Benzyl-3-oxopiperazine-1-carboxylate
Benzyl-3-oxopiperazine-1-carboxylate


Formule: C₁₂H₁₄N₂O₃
MW: 234,26 g/mol
Point de fusion: 118…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173924
Numéro CAS: 78818-15-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité