4-(Isopropylsulphonyl)phenylboronic acid 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Isopropylsulphonyl)benzeneboronic acid
OR3968-1G
APOSOR3968-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3968-1G
4-(Isopropylsulphonyl)phenylboronic acid 97+%
4-(Isopropylsulphonyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₄S
MW: 228,0700 g/mol
Point de fusion: 126…128 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06659866
Numéro CAS: 850567-98-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité