2-Bromo-5-méthoxyphénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Brom-3-hydroxyanisole
OR399007-5G
APOSOR399007-5GEA 75.4 EUR InStock
APOSOR399007-5G
2-Bromo-5-méthoxyphénol 98%
2-Bromo-5-méthoxyphénol
Formule: C₇H₇BrO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03428523
Numéro CAS: 63604-94-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité