2-Chlorophénylhydrazinium chlorure, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3994-25G
APOSOR3994-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3994-25G
2-Chlorophénylhydrazinium chlorure, grade Technique
2-Chlorophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₈Cl₂N₂
MW: 179,05 g/mol
Point de fusion: 200…202 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012928
Numéro CAS: 41052-75-9
EINECS: 255-194-1
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité