3-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy]benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3995-250MG
APOSOR3995-250MGEA 50.9 EUR InStock
APOSOR3995-250MG
3-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy]benzoic acid
3-[(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)oxy]benzoic acid
Formule: C₁₃H₁₂N₂O₅
Point de fusion: 206…208 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203067
Numéro CAS: 387350-58-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité