Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6-Iodoquinoline 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR39996-250MG
APOSOR39996-250MGEA 17.6 EUR InStock
APOSOR39996-250MG
6-Iodoquinoline 98%
6-Iodoquinoline


Formule: C₉H₆IN
Point de fusion: 86 - 90 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08457906
Numéro CAS: 13327-31-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité