3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)-1-propene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Allyl-1,2,3-trimethoxybenzene
OR40002-1G
APOSOR40002-1GEA 105 EUR InStock
APOSOR40002-1G
3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)-1-propene
3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)-1-propene
Formule: C₁₂H₁₆O₃
MW: 208,26 g/mol
Point d'ébullition: 106…108 °C/1mmHg
Densité: 1.07 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01656688
Numéro CAS: 487-11-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité