5-Bromo-2-methoxybenzyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-methoxybenzene
OR400106-1G
APOSOR400106-1GEA 105 EUR InStock
APOSOR400106-1G
5-Bromo-2-methoxybenzyl bromide
5-Bromo-2-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₈Br₂O
MW: 279,957 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07324845
Numéro CAS: 184970-28-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité