3-Benzyloxybenzyl bromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(Benzyloxy)benzyl bromide, 1-(Benzyloxy)-3-(bromomethyl)benzene
OR400465-1G
APOSOR400465-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR400465-1G
3-Benzyloxybenzyl bromide
3-Benzyloxybenzyl bromide
Formule: C₁₄H₁₃BrO
MW: 277,1600 g/mol
Point de fusion: 54…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318307
Numéro CAS: 1700-31-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité