2-(Pyridin-4-yl)ethane-1-sulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR400473-1G
APOSOR400473-1GEA 451 EUR InStock
APOSOR400473-1G
2-(Pyridin-4-yl)ethane-1-sulphonyl chloride
2-(Pyridin-4-yl)ethane-1-sulphonyl chloride
Formule: C₇H₈ClNO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08445803
Numéro CAS: 252670-82-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité