Methyl-3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40052-1G
APOSOR40052-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR40052-1G
Methyl-3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate
Methyl-3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxylate
Formule: C₆H₆BrN₃O₂
Point de fusion: 175…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00834964
Numéro CAS: 6966-01-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité