6-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR40053-1G
APOSOR40053-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR40053-1G
6-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
6-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158,54 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00837871
Numéro CAS: 23688-89-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité