5-Bromo-2-iodo-4-methoxybenzaldehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR400578-250MG
APOSOR400578-250MGEA 130 EUR InStock
APOSOR400578-250MG
5-Bromo-2-iodo-4-methoxybenzaldehyde 95+%
5-Bromo-2-iodo-4-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₆BrIO₂
MW: 340,941 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17014846
Numéro CAS: 1269293-42-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité