4-Chloronicotinoyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR40061-1G
APOSOR40061-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR40061-1G
4-Chloronicotinoyl chloride
4-Chloronicotinoyl chloride
Formule: C₆H₃Cl₂NO
Point de fusion: 168 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864939
Numéro CAS: 100791-00-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité