Methyl 4-(Bromomethyl)-3-iodobenzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR400640-1G
APOSOR400640-1GEA 510 EUR InStock
APOSOR400640-1G
Methyl 4-(Bromomethyl)-3-iodobenzoate 95%
Methyl 4-(Bromomethyl)-3-iodobenzoate
Formule: C₉H₈BrIO₂
Numéro MDL: MFCD13659352
Numéro CAS: 229028-10-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité