4-Bromo-3-methylbenzyl alcohol, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Bromo-3-methylphenyl)methanol
OR400665-5G
APOSOR400665-5GEA 137 EUR InStock
APOSOR400665-5G
4-Bromo-3-methylbenzyl alcohol, grade Technique
4-Bromo-3-methylbenzyl alcohol
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264005
Numéro CAS: 149104-89-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité