5-amino-2-bromo-4-chloroanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-2-chloro-5-methoxyaniline
OR400852-1G
APOSOR400852-1GEA 120 EUR InStock
APOSOR400852-1G
5-amino-2-bromo-4-chloroanisole 98%
5-amino-2-bromo-4-chloroanisole
Formule: C₇H₇BrClNO
MW: 236,494 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11845922
Numéro CAS: 98446-54-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité