Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl 2-bromo-5-iodobenzoate

Fournisseur: Apollo Scientific

OR400951-5G
APOSOR400951-5GEA 154 EUR InStock
APOSOR400951-5G
Methyl 2-bromo-5-iodobenzoate
Methyl 2-bromo-5-iodobenzoate


Formule: C₈H₆BrIO₂
MW: 340,941 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01851253
Numéro CAS: 717880-58-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité